Principaux documents
751383
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-nitrostilbene
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
195-200 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H10BrNO2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(17)18/h1-10H/b2-1+
Clé InChI
DFAOJKUHONBIMN-OWOJBTEDSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable