Principaux documents
727482
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Chlorophenyl azide solution
10 ML
206,00 €
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
206,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Beilstein:
1210408
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
Concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
Clé InChI
HZVGOEUGZJFTNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
-30 °C