Principaux documents
753483
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
1 G
56,10 €
56,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
56,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
175-180 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable