Principaux documents
750859
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate-18O3
98 atom % 15N, 95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
15NH4N18O3
Poids moléculaire :
87.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Essai
98% (CP)
Forme
solid
pb
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[15NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;1+1
Clé InChI
DVARTQFDIMZBAA-GNLIOFPVSA-O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable