Principaux documents
493295
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N,18O3
95 atom % 18O, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
K15N18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Forme
solid
Pf
334 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[K+].[18O-][15N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1,2+2,3+2,4+2
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-QKBJONFOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable