Documents
750794
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
135-140 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1coc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable