Principaux documents
747297
Sigma-Aldrich
Oxalacetic acid-d4
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
DOOCCD2COCOOD
Poids moléculaire :
136.10
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C(C([2H])([2H])C(O[2H])=O)=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2/hD2
Clé InChI
KHPXUQMNIQBQEV-BGOGGDMHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable