O7753
Oxaloacetic acid
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, Oxalacetic acid, Oxobutanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges