Documents
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.556
Densité
1.171 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
Clé InChI
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.1 °F
Point d'éclair (°C)
107.25 °C