Principaux documents
745316
Sigma-Aldrich
4-(Azidomethyl)benzonitrile solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Azido-4-cyanotoluene solution, 4-Cyanobenzyl azide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Beilstein:
4978502
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N-]=[N+]=NCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)6-11-12-10/h1-4H,6H2
Clé InChI
GWVIVHINAVAKKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
-30 °C
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)