Principaux documents
745308
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
p-Fluorobenzyl azide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6FN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Beilstein:
8403292
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solution
Concentration
~0.5 M in dichloromethane
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6FN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
Clé InChI
UEQMFQIPTDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)