Principaux documents
742252
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Aminocycloheptanol
≥99% (GC)
500 MG
515,00 €
515,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
515,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Beilstein:
5805054
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
515,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (GC)
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CCCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7-/m0/s1
Clé InChI
ZWOFTVSNNFYPAB-BQBZGAKWSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable