Principaux documents
714208
Sigma-Aldrich
L-Allysine ethylene acetal
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid
250 MG
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
156,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (TLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D +4.0±0.3°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCCC1OCCO1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c9-6(8(10)11)2-1-3-7-12-4-5-13-7/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-/m0/s1
Clé InChI
RQULWPSGQYZREI-LURJTMIESA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Michael F Wempe et al.
Journal of inherited metabolic disease, 42(3), 565-574 (2019-01-22)
Pyridoxine-dependent epilepsy (PDE) is often characterized as an early onset epileptic encephalopathy with dramatic clinical improvement following pyridoxine supplementation. Unfortunately, not all patients present with classic neonatal seizures or respond to an initial pyridoxine trial, which can result in the
Elizabeth Mary Mathew et al.
International journal of analytical chemistry, 2018, 2583215-2583215 (2018-08-30)
Pyridoxine dependent epilepsy is a condition where the affected infant or child has prolonged seizures (status epilepticus), which are nonresponsive to anticonvulsant therapy but can be treated with pharmacological doses of pyridoxine. If identified earlier and treated prophylactically with pyridoxine