Principaux documents
741264
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2BF4KN2
Poids moléculaire :
203.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
321-326 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
[K+].Fc1ncc(cn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H2BF4N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
Clé InChI
NCUUVZSLKMYISK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable