156744
1-Chloroisoquinoline
95%
33,30 €
About This Item
33,30 €
Produits recommandés
Essai
95%
pb
274-275 °C/768 mmHg (lit.)
Pf
31-36 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1nccc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H
Clé InChI
MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3