Principaux documents
740365
Sigma-Aldrich
cis-4-Amino-cyclohexanol hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14ClNO
Poids moléculaire :
151.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
193-200 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+;
Clé InChI
RKTQEVMZBCBOSB-KNCHESJLSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable