Principaux documents
CDS019704
Sigma-Aldrich
cis-4-Amino-cyclohexanol hydrochloride
AldrichCPR
Synonyme(s) :
cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
100 MG
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
103,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14ClNO
Poids moléculaire :
151.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+;
Clé InChI
RKTQEVMZBCBOSB-KNCHESJLSA-N