Principaux documents
740314
Sigma-Aldrich
[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ4-sulfanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-S-phenyl-S-(trifluoromethyl)sulfoximinium tetrafluoroborate, N-Methyl-N-[oxidophenyl(trifluoromethyl)-·4-sulfanylidene]methanaminium (1:1) tetrafluoroborate tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11BF7NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
85-90 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.C[N+](C)=S(=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3NOS.BF4/c1-13(2)15(14,9(10,11)12)8-6-4-3-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
JQIUQSKIGNTITL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the preparation of monofluoromethyl esters and ethers
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Inherent oxygen preference in enolate monofluoromethylation and a synthetic entry to monofluoromethyl ethers.
Yoshinori Nomura et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(8), 1885-1889 (2011-02-18)