Principaux documents
738174
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Synonyme(s) :
1-Bromomethyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5BrFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.577
Densité
1.689 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
Clé InChI
NBRNHHKYVFAXCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable