Principaux documents
73475
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(R)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene
optical purity ee: ≥99%
Synonyme(s) :
(2S)-1-[(R)-(Dimethylamino)[2-(diphenylphosphino)phenyl]methyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Taniaphos SL-T001-1
100 MG
74,60 €
500 MG
355,00 €
1 G
703,00 €
74,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
74,60 €
500 MG
355,00 €
1 G
703,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H39FeNP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
687.57
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Groupe fonctionnel
amine
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
Clé InChI
DEHRMLQYTSYVBC-VROLVAQFSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1