Principaux documents
738158
Sigma-Aldrich
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
96%
5 G
109,00 €
25 G
481,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
109,00 €
25 G
481,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482
Densité
1.287 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5/c1-2-5-13-8(12)14-9-6(10)3-4-7(9)11/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
OIXALTPBNZNFLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide (alloc-Su) can be used as:
  • A building block for the preparation of glycopeptide scaffolds.[1]
  • A reagent in the synthesis of various functional cyclic carbonate monomers from 2-amino-1,3-propane diols.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
242.6 °F
Point d'éclair (°C)
117 °C
2-Amino-1, 3-propane diols: a versatile platform for the synthesis of aliphatic cyclic carbonate monomers
Venkataraman S, et al.
Polym. Chem., 4(10), 2945-2948 (2013)
Bo Wu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-07)
Four bis-lactam [i, i+4]-stapled peptides with d- or l-α-methyl-thialysines were constructed on a model peptide sequence derived from p110α[E545K] and subjected to circular dichroism (CD) and proteolytic stability assessment, alongside the corresponding bis-lactam [i, i+4]-stapled peptide with l-thialysine. The %
Synthesis and in vitro evaluation of bisphosphonated glycopeptide prodrugs for the treatment of osteomyelitis
Tanaka KSE, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(4), 1355-1359 (2010)