Principaux documents
737429
Sigma-Aldrich
5,5′-Diiodo-2,2′-bithiophene
>97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4I2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
>97%
Forme
solid
Pf
165-170 °C
Chaîne SMILES 
Ic1ccc(s1)-c2ccc(I)s2
InChI
1S/C8H4I2S2/c9-7-3-1-5(11-7)6-2-4-8(10)12-6/h1-4H
Clé InChI
QUQPGKLCKMUWCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.