Principaux documents
736988
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-(hydroxyethyl)cyclohexane
97%
Synonyme(s) :
1-Amino-1-cyclohexanemethanol
250 MG
91,50 €
91,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
91,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
NC1(CO)CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6,8H2
Clé InChI
VDPLLINNMXFNQX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable