Principaux documents
736945
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3,4-hexadien-1-ol
95%
500 MG
71,90 €
71,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
71,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477
Densité
0.863 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=C=CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h3,8H,4,6H2,1-2H3
Clé InChI
JPVXYBRKKQSXLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F
Point d'éclair (°C)
65.6 °C