Principaux documents
735590
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carbonitrile
95%
Synonyme(s) :
4-Bromo-3-cyanopyridine, 4-Bromonicotinonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
118-123 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
Clé InChI
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable