Documents
735116
Sigma-Aldrich
Iodo(triethyl phosphite)copper(I)
97%
Synonyme(s) :
Copper(I) iodide-triethyl phosphite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H16CuIO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
110-116 °C
Chaîne SMILES 
[Cu]I.CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P.Cu.HI/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h4-6H2,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
IVPQRWLSGJFSTC-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable