Principaux documents
733784
Sigma-Aldrich
Formamide solution
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
1 PKG
389,00 €
389,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 PKG
389,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH3NO
Poids moléculaire :
45.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
389,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
10 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
15N sensitivity
Quantité
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.0 °F
Point d'éclair (°C)
87.8 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Min Chen et al.
Prenatal diagnosis, 35(6), 534-543 (2015-02-03)
To develop a single-tube multi-marker assay for improved preimplantation genetic diagnosis (PGD) of deletional and/or non-deletional Hb Bart's hydrops fetalis syndrome, providing haplotype confirmation of deletional status, and maximization of linkage informativity. We performed in silico mining to identify novel
Björn Heindryckx et al.
Mitochondrion, 18, 12-17 (2014-08-28)
To investigate the applicability of preimplantation genetic diagnosis (PGD), we used trophectoderm (TE) biopsy to determine the mutation load in a 35-year-old female with mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like syndrome (MELAS). Transfer of a mutation-free blastocyst gave birth to
A Touati et al.
Journal of clinical microbiology, 53(10), 3182-3194 (2015-07-24)
Molecular typing of Mycoplasma pneumoniae is an important tool for identifying grouped cases and investigating outbreaks. In the present study, we developed a new genotyping method based on single nucleotide polymorphisms (SNPs) selected from the whole-genome sequencing of eight M.
J Veenemans et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2454-2460 (2014-05-03)
Next-generation sequencing (NGS) has the potential to provide typing results and detect resistance genes in a single assay, thus guiding timely treatment decisions and allowing rapid tracking of transmission of resistant clones. We evaluated the performance of a new NGS
Kathleen Vrolix et al.
Journal of autoimmunity, 52, 101-112 (2014-01-21)
Myasthenia gravis (MG) with antibodies against the acetylcholine receptor (AChR-MG) is considered as a prototypic autoimmune disease. The thymus is important in the pathophysiology of the disease since thymus hyperplasia is a characteristic of early-onset AChR-MG and patients often improve