733768
Ethylbenzene solution
10% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
10 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)