Principaux documents
733660
Sigma-Aldrich
2-[(1′,1′,1′-Trifluoro-2′-(trifluoromethyl)-2′-hydroxy)propyl]-3-norbornyl methacrylate
>97%
Synonyme(s) :
3-[3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propyl]bicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate, HFA monomer
5 G
623,00 €
623,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
623,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18F6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
623,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>97%
Forme
solid
Pf
45-50 °C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OC1C2CCC(C2)C1CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F6O3/c1-7(2)12(22)24-11-9-4-3-8(5-9)10(11)6-13(23,14(16,17)18)15(19,20)21/h8-11,23H,1,3-6H2,2H3
Clé InChI
VRGGMPGFYAQUIC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.