Principaux documents
731587
Sigma-Aldrich
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
100 MG
189,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
189,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13NO · C2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Disponibilité
not available in EU
Pf
131-136 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable