Principaux documents
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
≥97%
500 MG
226,00 €
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
226,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H2Br2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
solid
Pf
165-169 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
Clé InChI
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable