Principaux documents
736511
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticle, 40-50 wt. %, spec. resistivity < 0.001 Ω-cm, for printing on ITO and glass
Synonyme(s) :
Silverjet DGH-55HTG, silver ink
25 G
483,00 €
100 G
1 470,00 €
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
483,00 €
100 G
1 470,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
surface tension 40 - 70 mN m-1
Forme
dispersion
nanoparticle
Concentration
40-50 wt. %
Indice de réfraction
n20/D 1.333
Taille des particules
≤10 nm
Viscosité
900-1600 mPa.s ((25°C))
Densité
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Silver is a good conductor and is resistant to oxidation. It is used in printed conductors and printable inks (based on silver nanoparticles). Other large scale applications of nanosilver include metallization of solar cells, thin film electronics, sensors, and catalysts.
Clause de non-responsabilité
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.9 °F
Point d'éclair (°C)
103.3 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Afficher tout