Documents
730637
Sigma-Aldrich
Dihydrotestosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
5α−Androstan-17β-ol-3-one-13C3, Androstanolone-13C3, Stanolone-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C16H30O2
Poids moléculaire :
293.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solution
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Concentration
0.1 mg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
−70°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4[13CH2][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
Clé InChI
NVKAWKQGWWIWPM-PUXGIKSBSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Les clients ont également consulté
Renaud Mevel et al.
eLife, 9 (2020-10-08)
The characterization of prostate epithelial hierarchy and lineage heterogeneity is critical to understand its regenerative properties and malignancies. Here, we report that the transcription factor RUNX1 marks a specific subpopulation of proximal luminal cells (PLCs), enriched in the periurethral region