296759
Iodomethane-12C,d3
99.9 atom % 12C, 98 atom % D, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Methyl-12C,d3 iodide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
22.83 psi ( 55 °C)
6.66 psi ( 20 °C)
Description
13C-depleted
Pureté isotopique
99.9 atom % 12C
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Point d'ébullition
42 °C (lit.)
Pf
-66.5 °C (lit.)
Densité
2.330 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)