Documents
708232
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
157-162 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-11-5(3-4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Clé InChI
BPRWTROIQXSSOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves