543918
2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Chloroisonicotinic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
246 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable