Key Documents
730106
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Cl13C6H4F
Poids moléculaire :
136.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
126-128 °C (lit.)
Densité
1.274 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
F[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](Cl)[13cH]1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
VZHJIJZEOCBKRA-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup