Principaux documents
729469
Sigma-Aldrich
3-Amino-7-azaindazole
97%
Synonyme(s) :
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-amine
500 MG
85,70 €
85,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
85,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
187-192 °C
Chaîne SMILES 
Nc1n[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
Clé InChI
LUAQTQAFUORQHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable