Principaux documents
729000
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
1-Methylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme:
liquid
Essai:
96%
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521
Densité
1.118 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
Cn1nccc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
151.9 °F
Point d'éclair (°C)
66.6 °C