Key Documents
728667
Sigma-Aldrich
trans-3-(4-Bromothiophen-2-yl)acrylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
168-173 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C7H5BrO2S/c8-5-3-6(11-4-5)1-2-7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/b2-1+
Clé InChI
VHKFUECAKTYKCR-OWOJBTEDSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable