Principaux documents
662909
Sigma-Aldrich
2-Pentynoic acid
97%
25 G
330,00 €
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
330,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C≡CCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
47-53 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CCC#CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
205.0 °F
Point d'éclair (°C)
96.11 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sanjay Tiwari et al.
International journal of pharmaceutics, 531(1), 281-291 (2017-08-29)
Nanoparticles of cationized polyacrylamide (CPAA NP), decorated with the recognition peptide VRPMPLQ (to produce CPAA-Pep NP), were prepared, characterized and tested biologically. They were designed to target dysplasia regions in the colon, characterized by overexpressed sialic acid. This targetability was
S Shi et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 205-210 (2015-05-20)
We propose in this work a general and versatile methodology for electrochemical monitoring of persistent pharmaceutical micropollutants. The system presented is based on an electroactive and electropolymerized hapten (mimetic molecule of the pollutant to be detected) and a specific antibody