Documents
728519
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Piperazin-1-yl-benzo[d]isothiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.31
Numéro Beilstein :
4253627
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystals
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
InChI
1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
Clé InChI
KRDOFMHJLWKXIU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable