Principaux documents
155640
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride
25 G
252,00 €
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
252,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.63
Beilstein:
3689447
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Impuretés
~10% NH4Cl
Pf
300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cc1cc(N)sn1
InChI
1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H
Clé InChI
ZRTGHKVPFXNDHE-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Used for pharmacological studies as a precursor for:
  • MMP12 inhibitors
  • Aurora kinase inhibitors
  • N-Heterocyclic indolyl glyoxylamides as anticancer agents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable