Principaux documents
726907
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
produced by BASF
Essai
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Densité
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<69.8 °F
Point d'éclair (°C)
< 21 °C