726672
(S)-(+)-2-Butanol
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by BASF
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
12.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.5%
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Limite d'explosivité
9.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
99-100 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Articles
Chiral alcohols form a versatile class of chiral synthons, since they can be incorporated into the API structures directly as esters or ethers.