Principaux documents
726184
Sigma-Aldrich
trans-4-Cyclohexene-1,2-diamine dihydrochloride
≥98.0%
1 G
263,00 €
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
263,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.09
Beilstein:
3124971
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
98.0-102.0% (AT)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@@H]1CC=CC[C@H]1N
InChI
1S/C6H12N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1
Clé InChI
UQRRHSHMGMLJDM-BNTLRKBRSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
W.C.M.C. Kokke, F.A. Varkevisser
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1535-1539 (1974)
A. Burgos, G.J. Ellames
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, XLI, 443-449 (1998)