Principaux documents
724041
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-d6-L-arginine dihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
asym-Dimethyl-d6-arginine, ADMA-d6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8D6H14Cl2N4O2
Poids moléculaire :
281.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1/i1D3,2D3;;
Clé InChI
SYLNVYJOPZWPJI-WTPXGJEESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable