Principaux documents
723630
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2-(9,9-Dioctyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-7-yl)-1,3,2-dioxaborolane
5 G
272,00 €
272,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
272,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H53BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
272,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
50-56 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2ccccc2-c3ccc(cc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C35H53BO2/c1-7-9-11-13-15-19-25-35(26-20-16-14-12-10-8-2)31-22-18-17-21-29(31)30-24-23-28(27-32(30)35)36-37-33(3,4)34(5,6)38-36/h17-18,21-24,27H,7-16,19-20,25-26H2,1-6H3
Clé InChI
VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable