Documents
723339
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoropyridine
96%
Synonyme(s) :
4-Fluoro-2-bromopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrFN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537
Densité
1.699 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
Clé InChI
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.7 °C - closed cup