Principaux documents
722073
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
97%
5 G
207,00 €
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
207,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
129-134 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=O)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-6-2-5(4-10)8(11)7(3-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
CCHTVTHOPTTYSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable